N'-Cyano-4-pyridinecarboximidamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3251-1G
APOSOR3251-1GEA
105
EUR
APOSOR3251-1G
N'-Cyano-4-pyridinecarboximidamide
N'-Cyano-4-pyridinecarboximidamide
Formel:
C₇H₆N₄ Molecular Weight: 146,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11553048 CAS-Nummer: 23275-43-6 |