2-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carbaldehyde
OR32512-1G
APOSOR32512-1GEA
671
EUR
APOSOR32512-1G
2-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde 95%
2-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde
Formel:
C₁₇H₁₉N₃O Molecular Weight: 281,36 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659545 CAS-Nummer: 885949-58-6 |