2-(4-Methoxyphenyl)nicotinaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde
OR32513-1G
APOSOR32513-1GEA
671
EUR
APOSOR32513-1G
2-(4-Methoxyphenyl)nicotinaldehyde 95%
2-(4-Methoxyphenyl)nicotinaldehyde
Formel:
C₁₃H₁₁NO₂ Molecular Weight: 213,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659546 CAS-Nummer: 885949-59-7 |