3,6-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32515-1G
APOSOR32515-1GEA
1570
EUR
APOSOR32515-1G
3,6-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid, tech
3,6-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₄Cl₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08064716 CAS-Nummer: 923249-11-0 |