N-[(4-Bromophenyl)methyl]acetamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(4-Bromobenzyl)acetamide
OR32516-1G
APOSOR32516-1GEA
335
EUR
APOSOR32516-1G
N-[(4-Bromophenyl)methyl]acetamide 97%
N-[(4-Bromophenyl)methyl]acetamide
Formel:
C₉H₁₀BrNO Molecular Weight: 228.086 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14659390 CAS-Nummer: 90561-76-5 |