1-(2-Chloroethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32524-1G
APOSOR32524-1GEA
339
EUR
APOSOR32524-1G
1-(2-Chloroethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
1-(2-Chloroethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel:
C₇H₁₁ClN₂ Molecular Weight: 158.629 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00215355 CAS-Nummer: 38460-08-1 |