N-(4-Chloro-6-methoxy-2-pyrimidinyl)-N,N-dimethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-6-methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-2-amine
OR32532-1G
APOSOR32532-1GEA
488
EUR
APOSOR32532-1G
N-(4-Chloro-6-methoxy-2-pyrimidinyl)-N,N-dimethylamine 95%
N-(4-Chloro-6-methoxy-2-pyrimidinyl)-N,N-dimethylamine
Formel:
C₇H₁₀ClN₃O Molecular Weight: 187,63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01935946 CAS-Nummer: 13012-26-5 |