3-Hydroxy-2-methyl-3-(2-phenylethynyl)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32535-1G
APOSOR32535-1GEA
1570
EUR
APOSOR32535-1G
3-Hydroxy-2-methyl-3-(2-phenylethynyl)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one, tech
3-Hydroxy-2-methyl-3-(2-phenylethynyl)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formel:
C₁₇H₁₃NO₂ Molecular Weight: 263,291 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00215773 CAS-Nummer: 143647-54-5 |