5-(4-Chlorophenyl)-2-[(dimethylamino)methylidene]cyclohexane-1,3-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32536-1G
APOSOR32536-1GEA
1570
EUR
APOSOR32536-1G
5-(4-Chlorophenyl)-2-[(dimethylamino)methylidene]cyclohexane-1,3-dione, tech
5-(4-Chlorophenyl)-2-[(dimethylamino)methylidene]cyclohexane-1,3-dione
Formel:
C₁₅H₁₆ClNO₂ Molecular Weight: 277,746 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00172130 CAS-Nummer: 338399-40-9 |