1,1-Diphenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethan-1-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32539-1G
APOSOR32539-1GEA
0
EUR
APOSOR32539-1G
1,1-Diphenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethan-1-ol, tech
1,1-Diphenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethan-1-ol
Formel:
C₁₆H₁₅N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04124868 CAS-Nummer: 76674-04-9 |