4,6-Dimethyl-2-pyrrolidin-1-ylnicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3254-1G
APOSOR3254-1GEA
81.2
EUR
APOSOR3254-1G
4,6-Dimethyl-2-pyrrolidin-1-ylnicotinonitrile
4,6-Dimethyl-2-pyrrolidin-1-ylnicotinonitrile
Formel:
C₁₂H₁₅N₃ Molecular Weight: 201,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04209734 CAS-Nummer: 693254-24-9 |