2-(Morpholin-4-yl)-1,1-diphenylethan-1-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32540-1G
APOSOR32540-1GEA
1570
EUR
APOSOR32540-1G
2-(Morpholin-4-yl)-1,1-diphenylethan-1-ol, tech
2-(Morpholin-4-yl)-1,1-diphenylethan-1-ol
Formel:
C₁₈H₂₁NO₂ Molecular Weight: 283,365 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00231484 CAS-Nummer: 13150-37-3 |