4-Methoxy-2-(4-phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32542-1G
APOSOR32542-1GEA
1570
EUR
APOSOR32542-1G
4-Methoxy-2-(4-phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carbonitrile, tech
4-Methoxy-2-(4-phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₇H₁₈N₄O Molecular Weight: 294,351 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00975443 CAS-Nummer: 338773-33-4 |