Ethyl 2-(2-oxo-1,2-dihydroquinoxalin-1-yl)acetate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32543-1G
APOSOR32543-1GEA
1570
EUR
APOSOR32543-1G
Ethyl 2-(2-oxo-1,2-dihydroquinoxalin-1-yl)acetate, tech
Ethyl 2-(2-oxo-1,2-dihydroquinoxalin-1-yl)acetate
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05155084 CAS-Nummer: 154640-54-7 |