6-Methyl-2-(pyridin-4-yl)pyrimidin-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32547-1G
APOSOR32547-1GEA
71.2
EUR
APOSOR32547-1G
6-Methyl-2-(pyridin-4-yl)pyrimidin-4-ol 95%
6-Methyl-2-(pyridin-4-yl)pyrimidin-4-ol
Formel:
C₁₀H₉N₃O Molecular Weight: 187,198 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00106896 CAS-Nummer: 59341-68-3 |