4-[(Pyridin-2-yl)methoxy]benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32561-1G
OR32561-5G
APOSOR32561-1GEA
0
EUR
APOSOR32561-1G
APOSOR32561-5G
4-[(Pyridin-2-yl)methoxy]benzaldehyde 95%
4-[(Pyridin-2-yl)methoxy]benzaldehyde
Formel:
C₁₃H₁₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00469762 CAS-Nummer: 57748-41-1 |