2-[4-(tert-Butoxy)phenyl]acetic acid, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32562-1G
APOSOR32562-1GEA
538
EUR
APOSOR32562-1G
2-[4-(tert-Butoxy)phenyl]acetic acid, tech
2-[4-(tert-Butoxy)phenyl]acetic acid
Formel:
C₁₂H₁₆O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411042 CAS-Nummer: 135066-21-6 |