(1Z,2E)-3-Phenyl-N-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)prop-2-en-1-imine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32565-1G
APOSOR32565-1GEA
1570
EUR
APOSOR32565-1G
(1Z,2E)-3-Phenyl-N-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)prop-2-en-1-imine, tech
(1Z,2E)-3-Phenyl-N-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)prop-2-en-1-imine
Formel:
C₁₁H₁₀N₄ Molecular Weight: 198,224 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01326436 CAS-Nummer: 35554-48-4 |