4-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-1lambda6-thiomorpholine-1,1-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32567-1G
APOSOR32567-1GEA
1570
EUR
APOSOR32567-1G
4-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-1lambda6-thiomorpholine-1,1-dione, tech
4-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-1lambda6-thiomorpholine-1,1-dione
Formel:
C₁₁H₁₄ClNO₃S Molecular Weight: 275,752 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02102601 CAS-Nummer: 477889-69-3 |