6-Hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32572-1G
APOSOR32572-1GEA
1570
EUR
APOSOR32572-1G
6-Hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, tech
6-Hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ Molecular Weight: 188,183 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010107 CAS-Nummer: 1698-54-0 |