N-(4-Chlorophenyl)-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-4-carboxamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32577-1G
APOSOR32577-1GEA
1570
EUR
APOSOR32577-1G
N-(4-Chlorophenyl)-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-4-carboxamide, tech
N-(4-Chlorophenyl)-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-4-carboxamide
Formel:
C₁₅H₁₉ClN₂O₂ Molecular Weight: 294,777 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03618017 CAS-Nummer: 861209-90-7 |