2-tert-Butyl-4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32578-1G
APOSOR32578-1GEA
1570
EUR
APOSOR32578-1G
2-tert-Butyl-4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one, tech
2-tert-Butyl-4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03848410 CAS-Nummer: 861210-08-4 |