{1-[4-(Aminomethyl)phenyl]piperidin-4-yl}methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32579-1G
APOSOR32579-1GEA 1330 EUR
APOSOR32579-1G
{1-[4-(Aminomethyl)phenyl]piperidin-4-yl}methanol 95%
{1-[4-(Aminomethyl)phenyl]piperidin-4-yl}methanol
Formel: C₁₃H₂₀N₂O
Molecular Weight: 220,311 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03787065
CAS-Nummer: 861210-09-5