2-(3,4-Dichlorophenyl)-4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32582-1G
APOSOR32582-1GEA 1570 EUR
APOSOR32582-1G
2-(3,4-Dichlorophenyl)-4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one, tech
2-(3,4-Dichlorophenyl)-4-(2-hydroxyethyl)-5-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one
Formel: C₁₂H₁₂Cl₂N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03848420
CAS-Nummer: 861210-29-9