(Z)-N-[1-(Pyrazin-2-yl)ethylidene]hydroxylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32585-1G
APOSOR32585-1GEA
1330
EUR
APOSOR32585-1G
(Z)-N-[1-(Pyrazin-2-yl)ethylidene]hydroxylamine 95%
(Z)-N-[1-(Pyrazin-2-yl)ethylidene]hydroxylamine
Formel:
C₆H₇N₃O Molecular Weight: 137,139 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03618035 CAS-Nummer: 141190-61-6 |