(2E)-3-(Dimethylamino)-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]prop-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32587-1G
APOSOR32587-1GEA
1570
EUR
APOSOR32587-1G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]prop-2-en-1-one, tech
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₅H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 260.332 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03617857 CAS-Nummer: 1345865-34-0 |