1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32589-5G
APOSOR32589-5GEA
142
EUR
APOSOR32589-5G
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine 97%
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
Formel:
C₇H₈N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04117796 CAS-Nummer: 72583-83-6 |