4-Ureidobenzeneboronic acid pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Carbamoylamino)benzeneboronic acid, pinacol ester, 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)urea
OR3259-1G
APOSOR3259-1GEA
133
EUR
APOSOR3259-1G
4-Ureidobenzeneboronic acid pinacol ester 98%
4-Ureidobenzeneboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₉BN₂O₃ Molecular Weight: 262.12 g/mol Schmelzpunkt: 124…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06795683 CAS-Nummer: 877134-77-5 |