2-Chloro-5-[(2-methylpiperidin-1-yl)methyl]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32592-1G
APOSOR32592-1GEA
671
EUR
APOSOR32592-1G
2-Chloro-5-[(2-methylpiperidin-1-yl)methyl]pyridine 95%
2-Chloro-5-[(2-methylpiperidin-1-yl)methyl]pyridine
Formel:
C₁₂H₁₇ClN₂ Molecular Weight: 224,73 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05256124 CAS-Nummer: 861211-51-0 |