2-Chloro-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32593-1G
APOSOR32593-1GEA
671
EUR
APOSOR32593-1G
2-Chloro-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]pyridine 95%
2-Chloro-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]pyridine
Formel:
C₈H₇ClN₄ Molecular Weight: 194,621 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04125022 CAS-Nummer: 861211-53-2 |