1-tert-Butyl-6-(4-chlorophenyl)piperidine-2,4-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32601-1G
APOSOR32601-1GEA 1570 EUR
APOSOR32601-1G
1-tert-Butyl-6-(4-chlorophenyl)piperidine-2,4-dione, tech
1-tert-Butyl-6-(4-chlorophenyl)piperidine-2,4-dione
Formel: C₁₅H₁₈ClNO₂
Molecular Weight: 279,762 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01936197
CAS-Nummer: 400079-95-0