7-Chloro-2H-[1,4]benzothiazin-3(4H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32602-5G
APOSOR32602-5GEA
270
EUR
APOSOR32602-5G
7-Chloro-2H-[1,4]benzothiazin-3(4H)-one 95%
7-Chloro-2H-[1,4]benzothiazin-3(4H)-one
Formel:
C₈H₆ClNOS Molecular Weight: 199.67 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00127344 CAS-Nummer: 5333-05-1 |