3-Methyl-1-(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32603-1G
APOSOR32603-1GEA
1570
EUR
APOSOR32603-1G
3-Methyl-1-(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one, tech
3-Methyl-1-(1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one
Formel:
C₈H₁₂N₄O Molecular Weight: 180,207 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00140900 CAS-Nummer: 338402-58-7 |