3-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]pentane-2,4-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32604-1G
APOSOR32604-1GEA
1570
EUR
APOSOR32604-1G
3-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]pentane-2,4-dione, tech
3-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]pentane-2,4-dione
Formel:
C₁₂H₁₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00138768 CAS-Nummer: 15451-07-7 |