2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32613-1G
APOSOR32613-1GEA
1570
EUR
APOSOR32613-1G
2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, tech
2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
Formel:
C₁₂H₁₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00139856 CAS-Nummer: 15121-83-2 |