[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-8-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32617-1G
APOSOR32617-1GEA
671
EUR
APOSOR32617-1G
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-8-amine 95%
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-8-amine
Formel:
C₆H₆N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01316370 CAS-Nummer: 31052-95-6 |