2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-1-ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32621-1G
APOSOR32621-1GEA
154
EUR
APOSOR32621-1G
2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-1-ethanol 97%
2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-1-ethanol
Formel:
C₉H₁₁ClO₂ Molecular Weight: 186.64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00172032 CAS-Nummer: 1200-15-3 |