2-[(4-Chlorophenyl)thio]ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]ethan-1-amine
OR32629-1G
APOSOR32629-1GEA
180
EUR
APOSOR32629-1G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]ethanamine 95%
2-[(4-Chlorophenyl)thio]ethanamine
Formel:
C₈H₁₀ClNS Molecular Weight: 187,69 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00215613 CAS-Nummer: 36155-35-8 |