2-Chloro-4,6-dimethyl-3-(methylsulphonyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-3-methanesulphonyl-4,6-dimethylpyridine
OR32632-1G
APOSOR32632-1GEA
538
EUR
APOSOR32632-1G
2-Chloro-4,6-dimethyl-3-(methylsulphonyl)pyridine 95%
2-Chloro-4,6-dimethyl-3-(methylsulphonyl)pyridine
Formel:
C₈H₁₀ClNO₂S Molecular Weight: 219,69 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056620 CAS-Nummer: 886361-59-7 |