1-Benzyl-3-[(E)-2-(furan-2-yl)ethenyl]urea, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32634-1G
APOSOR32634-1GEA 0 EUR
APOSOR32634-1G
1-Benzyl-3-[(E)-2-(furan-2-yl)ethenyl]urea, tech
1-Benzyl-3-[(E)-2-(furan-2-yl)ethenyl]urea
Formel: C₁₄H₁₄N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00794350
CAS-Nummer: 478030-93-2