1-[(E)-2-(Furan-2-yl)ethenyl]-3-methylurea, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32635-1G
APOSOR32635-1GEA 1570 EUR
APOSOR32635-1G
1-[(E)-2-(Furan-2-yl)ethenyl]-3-methylurea, tech
1-[(E)-2-(Furan-2-yl)ethenyl]-3-methylurea
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 166,177 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00794351
CAS-Nummer: 478030-94-3