1-(2,6-Dimethylphenyl)-3-[(E)-2-(furan-2-yl)ethenyl]urea, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32636-1G
APOSOR32636-1GEA
1570
EUR
APOSOR32636-1G
1-(2,6-Dimethylphenyl)-3-[(E)-2-(furan-2-yl)ethenyl]urea, tech
1-(2,6-Dimethylphenyl)-3-[(E)-2-(furan-2-yl)ethenyl]urea
Formel:
C₁₅H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 256,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00794359 CAS-Nummer: 478031-02-6 |