4-(Benzenesulphonyl)-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32641-1G
APOSOR32641-1GEA
1570
EUR
APOSOR32641-1G
4-(Benzenesulphonyl)-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, tech
4-(Benzenesulphonyl)-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formel:
C₁₅H₁₅NO₃S Molecular Weight: 289.35 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02083423 CAS-Nummer: 478031-97-9 |