8-Amino-3-(4-chlorphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(4-Chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
OR32642-1G
APOSOR32642-1GEA
488
EUR
APOSOR32642-1G
8-Amino-3-(4-chlorphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin 95%
8-Amino-3-(4-chlorphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₁₃H₁₀ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00975015 CAS-Nummer: 338415-10-4 |