5-Methyl[1,6]naphthyridin-2(1H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Methyl-1,2-dihydro-1,6-naphthyridin-2-one
OR32646-1G
APOSOR32646-1GEA 671 EUR
APOSOR32646-1G
5-Methyl[1,6]naphthyridin-2(1H)-one 95%
5-Methyl[1,6]naphthyridin-2(1H)-one
Formel: C₉H₈N₂O
Molecular Weight: 160,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00867139
CAS-Nummer: 88296-61-1