Ethyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32648-1G
APOSOR32648-1GEA
94.4
EUR
APOSOR32648-1G
Ethyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate 95%
Ethyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01871481 CAS-Nummer: 3424-43-9 |