(2Z)-2-[(Pyridin-3-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32655-1G
APOSOR32655-1GEA 1570 EUR
APOSOR32655-1G
(2Z)-2-[(Pyridin-3-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, tech
(2Z)-2-[(Pyridin-3-yl)methylidene]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one
Formel: C₁₃H₁₄N₂O
Molecular Weight: 214,263 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01815113
CAS-Nummer: 273748-55-3