3-Bromo-2-furaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3266-1G
OR3266-5G
APOSOR3266-1GEA
58
EUR
APOSOR3266-1G
APOSOR3266-5G
3-Bromo-2-furaldehyde 96%
3-Bromo-2-furaldehyde
Formel:
C₅H₃BrO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368224 CAS-Nummer: 14757-78-9 |