1-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)-2-(piperidin-1-yl)ethane-1,2-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32665-1G
APOSOR32665-1GEA
1570
EUR
APOSOR32665-1G
1-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)-2-(piperidin-1-yl)ethane-1,2-dione, tech
1-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)-2-(piperidin-1-yl)ethane-1,2-dione
Formel:
C₁₆H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 270,326 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00654545 CAS-Nummer: 330965-18-9 |