4-Methyl-N-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl}benzamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32668-1G
APOSOR32668-1GEA
1570
EUR
APOSOR32668-1G
4-Methyl-N-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl}benzamide, tech
4-Methyl-N-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl}benzamide
Formel:
C₁₅H₁₃N₃O Molecular Weight: 251,283 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03102808 CAS-Nummer: 861212-74-0 |